Drukuj
Dichlorometan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: 20 ppm Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
23367.296EA 237 PLN
23367.296 23367.321 23367.365 23367.467 23367.550
Dichlorometan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Water Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 3 ppm