Dichlorometan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
23366.293EA
350
PLN
23366.293
23366.327
23366.460
23366.555
Dichlorometan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dichlorometan
Formuła:
CH₂Cl₂ Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Klasyfikacja Merck : 12,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Boiling point | 39 - 40.5 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.322 - 1.327 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 60 APHA |
Carbon tetrachloride | Max. 100 ppm |
Chloroform | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free halogens | Max. 0.3 ppm |
2-Methyl-2-butene | 10 - 55 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |