Drukuj
Dichlorometan Stabilised Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: 0.1 % EtOH
23365.290EA 465 PLN
23365.290 23365.461 23365.552
Dichlorometan Stabilised Ph. Eur.
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Acidity Passes test
Relative density 1.320 - 1.332
Refractive index (20°C) 1.423 - 1.425
Ethanol (V/V) Max. 2 %
2-Methyl-2-butene (V/V) Max. 300 ppm
Total of other impurities (V/V) Max. 0.1 %
Impurity A (V/V) Max. 10 ppm
Impurity B (V/V) Max. 50 ppm
Free chlorine Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Residue on evaporation Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %
As (Arsenic) max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) max. 0,1 ppm
Other residual solvents Unlikely by manuf.process