Drukuj
Dichlorometan 99,5 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: 0.2 % EtOH
23354.292EA 357 PLN
23354.292 23354.326 23354.550 23354.460 23354.950
Dichlorometan 99,5 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Chloroform Max. 100 ppm
E/E 0.15 - 0.25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm