Drukuj
Dichlorometan stabilised, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Stabilizacja: w 2-metylo-2-butenie 50 ppm
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
1.06049.2500EA 0 PLN
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
Dichlorometan stabilised, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM