Drukuj
Dichlorometan, low water content ≥99.5% stabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek metylenuChlorek metylenu
Stabilizacja: Stabilised with cyclohexene
9295-10EA 0 PLN
9295-8Q 9295-50 9295-10 9295-98 9295-Z9 9295-12 9295-99 9295-7Y 9295-YN
Dichlorometan, low water content ≥99.5% stabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dichlorometan
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39,5 °C
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,318 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Free Halogens Passes Test
ACS - Preservative (cyclohexene), For Information Only
ACS - Residue after Evaporation ≤2 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤60 ppm
Product Information (not specifications):
Boiling Point (typical)................. 39.5 °C.
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........1.318