Dichlorometan ≥99.8% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
Stabilised with a methanol-alkene preservative system
Packaged under inert gas.
9264.1000EA
780
PLN
9264.1000
9264.2500
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Dichlorometan
Formuła:
CH₂Cl₂ Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (CH₂Cl₂) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) | ≥99.8 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.3 |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.02 % |
Contains a methanol-alkene preservative system. |