Drukuj
Dichlorometan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
7053.2500EA 553 PLN
7053.2500 7053.1000 7053.9025 7053.9200
Dichlorometan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.5 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 10
Free Halogens passes test
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1