Dichlorometan 99 Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
50 ppm 2-Methyl-2-buten
L13089.AP
L13089.AU
L13089.0F
L13089.APEA
210
PLN
L13089.AP
L13089.AU
L13089.0F
Dichlorometan 99 Stabilised
Dichlorometan
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formuła:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 g/mol Temp. Wrzenia: 39…40 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1.325 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6063 |