Drukuj
Dichlorometan 99.6% Stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: Amylen
406920010 406925000 406920025 406920250
ACRO406920010EA 271 PLN
ACRO406920010 ACRO406925000 ACRO406920025 ACRO406920250
Dichlorometan 99.6% Stabilised ACS
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39…40 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.325 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g