Drukuj
Dichlorometan, dry_extra over Molecular Sieve 99.8% Stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
348460010 348460025 348461000 348465000
348460010.EA 500 PLN
348460010. 348460025. 348461000. 348465000.
Dichlorometan, dry_extra over Molecular Sieve 99.8% Stabilised, AcroSeal®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39…40 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.325 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene