Drukuj
Dichlorometan stabilised for residue analysis, for pesticide residue analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: Stabilised with amylene
326600010 326600025
ACRO326600010EA 358 PLN
ACRO326600010 ACRO326600025
Dichlorometan stabilised for residue analysis, for pesticide residue analysis
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.325 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC (ECD) Passes test, (FID) Passes test
Stabilizer Approx. 50 ppm amylene
Residue after evaporation ≤2 ppm