Drukuj
2-Chloropropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500
8.02809.0100EA 137 PLN
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500
2-Chloropropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chloropropan
Formuła: C₃H₇Cl
MW: 78.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 35.74
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000867
Numer CAS: 75-29-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-858-8
Jednostka: 2356
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,05231
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.1 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 580 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 10.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C