Drukuj
2-Chlorobutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20281.0100 8.20281.1000
8.20281.0100EA 142 PLN
8.20281.0100 8.20281.1000
2-Chlorobutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobutan
Formuła: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 68
Temp. topnienia: –132 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000871
Numer CAS: 78-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-151-7
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01560
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.0 g/l (25 °C)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 92.56 g/mol
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 8.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 460 °C