2-Chlorobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21586.AD
B21586.AK
B21586.AU
B21586.ADEA
199
PLN
B21586.AD
B21586.AK
B21586.AU
2-Chlorobutan ≥98%
2-Chlorobutan
Purity: 98+%
CAS No.: 78-86-4
Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.873
Refractive Index: 1.3970
Odour: Sweet
Melting Point: -141 to -140°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1718770
Merck Reference: 14,1561
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000871
Formuła:
C₄H₉Cl MW: 92.57 g/mol Temp. Wrzenia: 67…69 °C Temp. topnienia: –141…–140 °C Gęstość: 0.873 Temp. Zapłonu: –15 °C (5 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000871 Numer CAS: 78-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-151-7 Jednostka: 1127 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,01560 |