Drukuj
2-Chlorobutan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108830010 108832500
ACRO108830010EA 543 PLN
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Chlorobutan 99+%
2-Chlorobutan
Formuła: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 68
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000871
Numer CAS: 78-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-151-7
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01560
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %