Drukuj
1-Chloropropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
109950050 109951000 109955000
109950050.EA 206 PLN
109950050. 109951000. 109955000.
1-Chloropropan 99%
1-Chloropropan
Formuła: C₃H₇Cl
MW: 78.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 46…47 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.892 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000995
Numer CAS: 540-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-749-7
Jednostka: 1278
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08032
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %