1-Chlorooktan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-85-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7Cl
Formula Weight: 148.68
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4298
Melting Point: -58°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1697464
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001022
Formuła:
C₈H₁₇Cl Temp. Wrzenia: 182…183 °C Temp. topnienia: –58 °C Gęstość: 0,873 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001022 Numer CAS: 111-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-915-5 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |