1-Chlorooktadekan ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24900.14
B24900.22
B24900.36
B24900.14EA
207
PLN
B24900.14
B24900.22
B24900.36
1-Chlorooktadekan ≥94%
1-Chlorooktadekan
Purity: 94%
CAS No.: 3386-33-2
Molecular Formula: C18H37Cl
Formula Weight: 288.95
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₃₇Cl Temp. Wrzenia: 157…158 °C (1,5 mmHg) Temp. topnienia: 20…23 °C Gęstość: 0,849 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000960 Numer CAS: 3386-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 222-207-7 |