Drukuj
1-Chloroheksan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
8.18497.0005EA 101 PLN
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
1-Chloroheksan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Chloroheksan
Formuła: C₆H₁₃Cl
MW: 120.62 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 27
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001018
Numer CAS: 544-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-859-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02163
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C