Drukuj
1-Chloroheksan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
404640050 404641000 404645000
ACRO404640050EA 126 PLN
ACRO404640050 ACRO404641000 ACRO404645000
1-Chloroheksan 95%
1-Chloroheksan
Formuła: C₆H₁₃Cl
Temp. Wrzenia: 135 °C
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001018
Numer CAS: 544-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-859-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02163
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %