Drukuj
1-Chlorodekan 97-99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
108982500 108980010
ACRO108982500EA 644 PLN
ACRO108982500 ACRO108980010
1-Chlorodekan 97-99%
1-Chlorodekan
Formuła: C₁₀H₂₁Cl
Temp. Wrzenia: 223 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000956
Numer CAS: 1002-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-691-0
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4362 to 1.4382 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g