1-Chlorobutan ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 109-69-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -12°(10°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.4024
Odour: Pungent
Melting Point: -123°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 1730909
Merck Reference: 14,1560
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00001009
Formuła:
CH₃(CH₂)₃Cl Temp. Wrzenia: 77…78 °C Temp. topnienia: –123 °C Gęstość: 0,886 Temp. Zapłonu: –12 °C (10 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001009 Numer CAS: 109-69-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-696-6 Jednostka: 1127 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1560 |