1,6-Dichloroheksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 2163-00-0
Molecular Formula: Cl(CH2)6Cl
Formula Weight: 155.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4568
Melting Point: -13°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 773673
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001020
Formuła:
ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl Temp. Wrzenia: 204…205 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1,067 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001020 Numer CAS: 2163-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-491-7 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |