1,5-Dichloropentan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12433.14
A12433.22
A12433.36
A12433.14EA
296
PLN
A12433.14
A12433.22
A12433.36
1,5-Dichloropentan ≥98%
1,5-Dichloropentan
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formuła:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Temp. Wrzenia: 182 °C Temp. topnienia: –72 °C Gęstość: 1,103 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001017 Numer CAS: 628-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-053-6 Jednostka: 1152 ADR: 3,III |