Drukuj
1,3-Dichloropropan ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
36685.14 36685.22
36685.14EA 728 PLN
36685.14 36685.22
1,3-Dichloropropan ≥95%
1,3-Dichloropropan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 120 °C
Gęstość: 1,190
Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000999
Numer CAS: 142-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-531-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II