1,3-Dichloropropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
113680500
113682500
ACRO113680500EA
621
PLN
ACRO113680500
ACRO113682500
1,3-Dichloropropan 99%
1,3-Dichloropropan
Formuła:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Temp. Wrzenia: 120…122 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –99 °C Gęstość: 1,19 g/cm³ Temp. Zapłonu: 20 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000999 Numer CAS: 142-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-531-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |