1,2-Dichloropropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03083.14
L03083.22
L03083.14EA
203
PLN
L03083.14
L03083.22
1,2-Dichloropropan ≥98%
1,2-Dichloropropan
Purity: 98%
CAS No.: 78-87-5
Molecular Formula: C3H6Cl2
Formula Weight: 112.99
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1718880
Merck Reference: 14,7854
UN No.: 1279
MDL No.: MFCD00000868
Formuła:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Temp. Wrzenia: 95…97 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 1,157 Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000868 Numer CAS: 78-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-152-2 Jednostka: 1279 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7854 |