Drukuj
1,2-Dichloroetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu
M-Clarity™ quality level = MQ100
284505-100ML 284505-1L 284505-2L
SIAL284505-100MLEA 451 PLN
SIAL284505-100ML SIAL284505-1L SIAL284505-2L
1,2-Dichloroetan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloroetan
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 83.5
Temp. topnienia: –35.5 °C
Gęstość: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM