Drukuj
1,2-Dichloroetan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12775.0F A12775.AP
A12775.0FEA 557 PLN
A12775.0F A12775.AP
1,2-Dichloroetan ≥99%
1,2-Dichloroetan
Purity: 99+% CAS No.: 107-06-2 Molecular Formula: C2H4Cl2 Formula Weight: 98.96 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4448 Melting Point: -35° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 605264 Merck Reference: 14,3797 UN No.: 1184 MDL No.: MFCD00000963
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
Temp. Wrzenia: 83 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1,256
Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,3797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM