1,2-Dichloroetan 99+% for spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu
32462.K2
32462.K7
32462.K2EA
764
PLN
32462.K2
32462.K7
1,2-Dichloroetan 99+% for spectrophotometry
1,2-Dichloroetan
Purity: 99+%
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formuła:
ClH₂CCH₂Cl MW: 98.96 g/mol Temp. Wrzenia: 83 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1.256 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000963 Numer CAS: 107-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1 Jednostka: 1184 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,3797 |