Drukuj
1,2-Dichloroetan, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu
326841000 326840010 326840025
326841000.EA 449 PLN
326841000. 326840010. 326840025.
1,2-Dichloroetan, extra dry 99.8%, AcroSeal®
1,2-Dichloroetan
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…85 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.002 %