1,2-Dichlorobutane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21307.03
B21307.06
B21307.03EA
284
PLN
B21307.03
B21307.06
1,2-Dichlorobutane ≥97%
1,2-Dichlorobutane
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Formuła:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 124 °C Gęstość: 1,112 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013676 Numer CAS: 616-21-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-469-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |