1,1,2,2-Tetrachloroetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrachlorek acetylenu
L04489.14
L04489.22
L04489.36
L04489.14EA
217
PLN
L04489.14
L04489.22
L04489.36
1,1,2,2-Tetrachloroetan ≥98%
1,1,2,2-Tetrachloroetan
Purity: 98+%
CAS No.: 79-34-5
Molecular Formula: C2H2Cl4
Formula Weight: 167.85
Refractive Index: 1.4935
Melting Point: -43°
Boiling Point: 142-146°
Beilstein Reference: 969206
Merck Reference: 14,9189
UN No.: 1702
MDL No.: MFCD00000848
Formuła:
Cl₂HCCHCl₂ Temp. Wrzenia: 142…146 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 1,596 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000848 Numer CAS: 79-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-197-8 Jednostka: 1702 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9189 |