Octan fenylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid phenyl ester
B22561.0B
B22561.30
B22561.0BEA
825
PLN
B22561.0B
B22561.30
Octan fenylu 97%
Octan fenylu
Purity: 99%
CAS No.: 122-79-2
Molecular Formula: CH3CO2C6H5
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 636458
Merck Reference: 14,7267
MDL No.: MFCD00008699
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 195…196 °C Gęstość: 1,075 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008699 Numer CAS: 122-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-575-0 Klasyfikacja Merck : 14,7267 |