Drukuj
Octan fenylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 120 PLN
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Octan fenylu 97%
Octan fenylu
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008699
Numer CAS: 122-79-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-575-0
Klasyfikacja Merck : 12,07421
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %