Drukuj
kwas cytrynowy, bezwodny 99.5-100.5% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), drobnoziarnisty, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E330, FCC, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
1.00247.5000 1.00247.9029
1.00247.5000EA 0 PLN
1.00247.5000 1.00247.9029
kwas cytrynowy, bezwodny 99.5-100.5% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), drobnoziarnisty, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E330, FCC, SAFC®
kwas cytrynowy
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1 to 3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation.
Formuła: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa) Dec.
Temp. topnienia: 153 °C Dec.
Gęstość: 1,665 g/cm³ (18 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011669
Numer CAS: 77-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM