Drukuj
kwas cytrynowy, anhydrous ≥99.5% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
0529-1KGEA 902 PLN
0529-1KG 0529-3KG 0529-500G
kwas cytrynowy, anhydrous ≥99.5% ACS
kwas cytrynowy
Formuła: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 149…151 °C
Gęstość: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011669
Numer CAS: 77-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Carbonisable Substances (H₂SO₄) Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0003%
Lead ≤0.0002%
Oxalate Test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.02%
Sulphur Compounds (as SO₄) ≤0.002%