Drukuj
kwas cytrynowy, anhydrous 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
110450010 110450050 110450250
ACRO110450010EA 358 PLN
ACRO110450010 ACRO110450050 ACRO110450250
kwas cytrynowy, anhydrous 99%, pure
kwas cytrynowy
Formuła: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153 °C
Gęstość: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011669
Numer CAS: 77-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43.2° to -45.2° (21°C, 589 nm) (c=3, 1,2-dichloroethane)