Trioctan bizmutu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid bismuth (III) salt, Bismuth (III) acetate, Bismuth(III) acetate
11846.09
11846.18
11846.09EA
1230
PLN
11846.09
11846.18
Trioctan bizmutu ≥99.999% (metals basis)
Trioctan bizmutu
Purity: 99.999%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: Bi(OOCCH3)3
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015629
Formuła:
(H₃CCOO)₃Bi MW: 386.11 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015629 Numer CAS: 22306-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-904-5 |