Drukuj
Octan amonu, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetic acid ammonium salt
MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 2460 PLN
73594-100G-F 73594-25G-F
Octan amonu, Supelco®
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM