Octan amonu 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid ammonium salt
21200.264EA
550
PLN
21200.264
21200.297
21200.366
21200.460
Octan amonu 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Octan amonu
Formuła:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 g/mol Temp. topnienia: 114 Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 136 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013066 Numer CAS: 631-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9 Klasyfikacja Merck : 13,00495 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
Appearance | Colourless crystals |
pH (25°C; 5 %) | 6.7 - 7.3 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as HCOOH) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 2.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |