Drukuj
Octan amonu ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21198.298EA 556 PLN
21198.298 21198.367 21198.260
Octan amonu ≥97%, GPR RECTAPUR®
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm