Octan amonu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
A16343.0BEA
417
PLN
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
Octan amonu ≥97%
Octan amonu
Purity: 97%
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: C2H7NO2
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Formuła:
H₃CCOONH₄ Temp. Wrzenia: Dec. Gęstość: 1,17 Temp. Zapłonu: 136 °C (277 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013066 Numer CAS: 631-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9 Klasyfikacja Merck : 14,495 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form | Crystals or powder or crystalline powder |
Identification (FTIR) | Conforms |
Ammonia as ammonium acetate | ≥96.0% to ≤104.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤5.0% |
Appearance (Color) | White |