Drukuj
Octan amonu 97+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid ammonium salt
423270020 423270250 423275000
ACRO423270020EA 1080 PLN
ACRO423270020 ACRO423270250 ACRO423275000
Octan amonu 97+% ACS
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 6.7 to 7.3 (5 % at 25.0°C)
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %