Drukuj
Octan amonu 98+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid ammonium salt
218360010 218365000 218360050
ACRO218360010EA 505 PLN
ACRO218360010 ACRO218365000 ACRO218360050
Octan amonu 98+% analysis_for
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114 °C
Temp. Zapłonu: 136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Ash ≤0.01 %
pH 6.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥98.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm