Drukuj
octan ołowiu (IV) ≥95%, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 351 PLN
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
octan ołowiu (IV) ≥95%, powder
octan ołowiu (IV)
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Formuła: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Temp. topnienia: 175…180 °C
Gęstość: ∼2.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008693
Numer CAS: 546-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-908-0
Jednostka: 1616
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05442