octan talu (I) ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 563-68-8
Molecular Formula: Tl(OOCCH3)
Formula Weight: 263.42
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Beilstein Reference: 3693914
Merck Reference: 14,9257
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00013045
Formuła:
C₂H₃O₂Tl Temp. Wrzenia: 1457 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 131 °C Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013045 Numer CAS: 563-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-257-5 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9257 |