octan baru ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
32305-50KG
32305-1KG
32305-50KGEA
9220
PLN
32305-50KG
32305-1KG
octan baru ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
octan baru
Formuła:
(H₃CCOO)₂Ba Temp. Wrzenia: Dec. (on heating) Temp. topnienia: ∼450 °C Gęstość: 2,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012447 Numer CAS: 543-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00968 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 20°C) | 7 - 8.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.003 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Oxidizing substances (as NO₃) | Max. 0.005 % |
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) | Max. 0.025 % |