octan baru 99.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
12198.30
12198.A1
12198.A7
12198.30EA
491
PLN
12198.30
12198.A1
12198.A7
octan baru 99.0-102.0% ACS
octan baru
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Formuła:
(H₃CCOO)₂Ba MW: 255.42 g/mol Temp. topnienia: ∼450 °C Gęstość: 2.47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012447 Numer CAS: 543-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,965 |